Learn More
Acide 4-indolylboronique, 95 %, ACROS Organics™
232.00€ - 752.00€
Identifiants chimiques
CAS | 220465-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.97 |
Clé InChI | USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid |
CID PubChem | 2763173 |
Nom IUPAC | Acide 1H-indol-4-ylboronique |
SMILES | B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O |
Description
Identifiants chimiques
220465-43-0 | |
160.97 | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
Acide 1H-indol-4-ylboronique |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
2763173 | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O |
Spécification
4-Indolylboronic acid | |
184.0°C to 188.0°C | |
94% min. (HPLC) | |
C8H8BNO2 | |
USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1H-indol-4-ylboronique | |
2763173 | |
95% |
220465-43-0 | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid | |
B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O | |
160.97 | |
160.97 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Indolylboronic acid, 95%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only