Learn More
Acide 4-indolylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit. 15254358
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 220465-43-0
Formule moléculaire C8H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
Clé InChI USJUQEVUEBCLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indole-4-boronic acid, 4-boronoindole, 1h-indol-4-yl boronic acid, 1h-indole-4-boronic acid, 4-indoleboronic acid, 4-indolylboronic acid, 4-borono-1h-indole, 1h-indol-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 1h-indol-4-yl, b-1h-indol-4-yl-boronic acid
CID PubChem 2763173
Nom IUPAC Acide 1H-indol-4-ylboronique
SMILES B(C1=C2C=CNC2=CC=C1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Indolylboronic acid
Point de fusion 184.0°C to 188.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.97
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Indolylboronic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.