Learn More
4-Bromure de chlorophénylmagnésium, 1 M dans le MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
77.40€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 873-77-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4BrClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.76 |
Numéro MDL | MFCD00009926 |
Clé InChI | CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent |
CID PubChem | 101888 |
Nom IUPAC | bromo(4-chlorophenyl)magnesium |
SMILES | ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15438047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51163.AE |
100 mL |
77.40€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15448047
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51163.AP |
500 mL | |||||||
Description
4-Chlorophenylmagnesium bromide is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de 4-chlorophénylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF) .
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
873-77-8 | |
215.76 | |
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M | |
101888 | |
ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
C6H4BrClMg | |
MFCD00009926 | |
4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
bromo(4-chlorophenyl)magnesium |
Spécification
4-Chlorophenylmagnesium bromide | |
C6H4BrClMg | |
UN2924 | |
4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent | |
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M | |
bromo(4-chlorophenyl)magnesium | |
101888 | |
1 M dans MeTHF |
873-77-8 | |
MFCD00009926 | |
Air and moisture sensitive | |
It reacts violently with water. | |
ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 | |
215.76 | |
215.76 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only