Learn More
4-Bromure de chlorophénylmagnésium, 1 M dans le MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Description
4-Chlorophenylmagnesium bromide is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-chlorophénylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF) .
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Le bromure de 4-chlorophénylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF) .
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chlorophenylmagnesium bromide |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN2924 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | It reacts violently with water. |
Poids de la formule | 215.76 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 M dans MeTHF |