Learn More
4-Bromure de chlorophénylmagnésium, 1 M dans le MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438047
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4-Chlorophenylmagnesium bromide is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 4-chlorophénylmagnésium est utilisé comme réactif de Grignard dans un solvant plus vert, le 2-méthyltétrahydrofurane (2-MeTHF) .
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-77-8
Formule moléculaire C6H4BrClMg
Poids moléculaire (g/mol) 215.76
Numéro MDL MFCD00009926
Clé InChI CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
CID PubChem 101888
Nom IUPAC bromo(4-chlorophenyl)magnesium
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts violently with water.
Poids de la formule 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M dans MeTHF