Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
25.40€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3874-54-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.64 |
Numéro MDL | MFCD00001007 |
Clé InChI | HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone |
CID PubChem | 19750 |
Nom IUPAC | 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10375690
|
Thermo Scientific Acros
109230250 |
25 g | Flacon en verre | ||||||
10733831
|
Thermo Scientific Acros
109231000 |
100 g | Flacon en verre |
64.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10122710
|
Thermo Scientific Acros
109235000 |
500 g | Flacon en verre |
202.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3874-54-2 | |
200.64 | |
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N | |
19750 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F |
C10H10ClFO | |
MFCD00001007 | |
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone | |
4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one |
Spécification
4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone | |
3874-54-2 | |
100.0 | |
Vert/jaune | |
130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar) | |
Authentique | |
C10H10ClFO | |
1.5245 to 1.5265 | |
07,IV,711 | |
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone | |
HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one | |
19750 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
5.0°C to 6.0°C | |
1.2300g/mL | |
152°C | |
96% min. (GC) | |
FC6H4CO(CH2)3Cl | |
MFCD00001007 | |
1.23 | |
Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F | |
200.64 | |
200.64 | |
Huile |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-395-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : La substance peut s’assombrir avec le temps
- 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only