Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 5.0°C to 6.0°C |
Couleur | Vert-jaune |
Densité | 1.2300g/mL |
Point d’ébullition | 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar) |
Point d’éclair | 152°C |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.