Learn More
4-chloro-4’-fluorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10122710
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3874-54-2
Formule moléculaire C10H10ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Numéro MDL MFCD00001007
Clé InChI HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
CID PubChem 19750
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-fluorophényl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 5.0°C to 6.0°C
Couleur Vert-jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 132.0°C (1.3 mbar)
Point d’éclair 152°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CO(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.5245 to 1.5265
Quantité 500 g
Beilstein 07,IV,711
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.38g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,n,n-dmf,,acetone and dichloromethane
Poids de la formule 200.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Huile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.