Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
88.30€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 690264-39-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4BrF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 257.01 |
Numéro MDL | MFCD09037798 |
Clé InChI | GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy |
CID PubChem | 11780151 |
Nom IUPAC | 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol |
SMILES | OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31726.03 |
1 g | N/A | ||||||
15484347
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31726.06 |
5 g |
300.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol are the basic building blocks numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol est le composant de base de nombreux médicaments pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
690264-39-2 | |
257.01 | |
GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N | |
11780151 | |
OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1 |
C7H4BrF3O2 | |
MFCD09037798 | |
4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy | |
4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol |
Spécification
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol | |
51°C to 55°C | |
MFCD09037798 | |
GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol | |
11780151 | |
98% |
690264-39-2 | |
C7H4BrF3O2 | |
4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy | |
OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1 | |
257.01 | |
257.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche