Learn More
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484347
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol are the basic building blocks numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol est le composant de base de nombreux médicaments pharmaceutiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 690264-39-2
Formule moléculaire C7H4BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 257.01
Numéro MDL MFCD09037798
Clé InChI GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy
CID PubChem 11780151
Nom IUPAC 4-bromo-2-(trifluorométhoxy)phénol
SMILES OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Point de fusion 51°C to 55°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 257.01
Pourcentage de pureté 98%