Learn More
4-Allyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
51.46€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS | 40663-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
Numéro MDL | MFCD00014133 |
Clé InChI | TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt |
CID PubChem | 95942 |
Nom IUPAC | 4-prop-2-énoxybenzaldéhyde |
SMILES | C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404834
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13773.09 |
10 g |
51.46€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414834
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13773.18 |
50 g |
158.79€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424834
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13773.30 |
250 g | N/A | ||||||
Description
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-allyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Utiliser dans une pièce suffisamment aérée. Stocker sous atmosphère inerte. Protéger de l’humidité et de la chaleur.
Identifiants chimiques
40663-68-1 | |
162.19 | |
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N | |
95942 | |
C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1 |
C10H10O2 | |
MFCD00014133 | |
4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt | |
4-prop-2-énoxybenzaldéhyde |
Spécification
4-Allyloxybenzaldehyde | |
1.058 | |
>110°C (230°F) | |
1.5695 | |
2206924 | |
4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt | |
TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-prop-2-énoxybenzaldéhyde | |
95942 | |
97% |
40663-68-1 | |
150°C to 152°C (18 mmHg) | |
C10H10O2 | |
MFCD00014133 | |
Air Sensitive | |
Immiscible in water. | |
C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1 | |
162.19 | |
162.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 255-027-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only