Learn More
4-Allyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424834
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-allyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Utiliser dans une pièce suffisamment aérée. Stocker sous atmosphère inerte. Protéger de l’humidité et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40663-68-1
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00014133
Clé InChI TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
CID PubChem 95942
Nom IUPAC 4-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allyloxybenzaldehyde
Densité 1.058
Point d’ébullition 150°C to 152°C (18 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5695
Quantité 250 g
Beilstein 2206924
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%