Learn More
4-Allyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-allyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Utiliser dans une pièce suffisamment aérée. Stocker sous atmosphère inerte. Protéger de l’humidité et de la chaleur.
Le 4-allyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Utiliser dans une pièce suffisamment aérée. Stocker sous atmosphère inerte. Protéger de l’humidité et de la chaleur.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Allyloxybenzaldehyde |
Densité | 1.058 |
Point d’ébullition | 150°C to 152°C (18 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.5695 |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 2206924 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Immiscible in water. |
Poids de la formule | 162.19 |