Learn More
4-(2-hydroxyphényl)-2-(1-pipéridinyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
315.00€ - 1265.00€
Identifiants chimiques
CAS 916497-18-2
Formule moléculaire C14H16N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 260.36
Numéro MDL MFCD22682977
Clé InChI CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole
CID PubChem 15984509
Nom IUPAC 2-[2-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15464738
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58462.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15474738
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H58462.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
916497-18-2
260.36
CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N
15984509
OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1
C14H16N2OS
MFCD22682977
2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole
2-[2-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]phenol
Spécification
4-(2-Hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazole
C14H16N2OS
2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole
OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1
260.36
289.29
916497-18-2
MFCD22682977
CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N
2-[2-(piperidin-1-yl)-1,3-thiazol-4-yl]phenol
15984509
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante