Learn More
4-(2-hydroxyphényl)-2-(1-pipéridinyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15474738
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916497-18-2
Formule moléculaire C14H16N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 260.36
Numéro MDL MFCD22682977
Clé InChI CIZFLLFRDXZCLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 4-2-hydroxyphenyl-2-1-piperidinyl thiazole
CID PubChem 15984509
Nom IUPAC 2-(2-pipéridin-1-yl-1,3-thiazol-4-yl)phénol
SMILES OC1=CC=CC=C1C1=CSC(=N1)N1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Hydroxyphenyl)-2-(1-piperidinyl)thiazole
Quantité 5 g
Poids de la formule 289.29
Pourcentage de pureté 97%