Learn More
3M™ Batteries pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée standard Versaflo™
Sélection de batteries utilisées pour alimenter les systèmes PAPR en électricité
201.30€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | Battery Pack |
---|---|
À utiliser avec (application) | Supplying power for PAPR systems |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Autonomie de la batterie | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Autonomie de la batterie | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11793896
|
3M™
7100006660 |
PAPR Versaflo série TR-300 | 4 à 6 h | Black | |||||
11703906
|
3M™
7100005643 |
PAPR Versaflo série TR-300 | 8 à 12 h | Noir |
486.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15549305
|
3M™
7000144501 |
PAPR Versaflo série TR-600 | Bleu, gris |
491.23€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15589255
|
3M™
7000144502 |
PAPR Versaflo série TR-600 | 8 à 18 h | Bleu, gris |
590.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Batteries rechargeables ou standard
- Batterie NiMH, NiCd, lithium ou ion lithium
- Autonomie de 4 à 12 heures selon le modèle
- Réf. 3M : 520-04-57R01, BP-17IS, GVP-111, TR-330, TR-332, TR-630
Ces produits doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit.
Compliance
Homologation NIOSH.
Spécification
Battery Pack | |
Supplying power for PAPR systems |