Learn More
3M™ Batteries pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée standard Versaflo™
Sélection de batteries utilisées pour alimenter les systèmes PAPR en électricité
Marque: 3M™ 7000144501
318.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bloc-batterie rechargeable
- Lithium-ion
- Filtres et cartouches longue durée de fonctionnement
Les blocs-batteries doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit
Compliance
Homologation NIOSH.
Spécification
Lithium-ion | |
Batterie | |
PAPR Versaflo série TR-600 | |
<3 heures | |
0,918 kg |
Bleu, gris | |
Pour alimenter les systèmes PAPR | |
TR-630 | |
2 li |