Learn More
3M™ Batteries pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée standard Versaflo™
Sélection de batteries utilisées pour alimenter les systèmes PAPR en électricité
Brand: 3M™ 7100005643
292.56 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bloc-batterie rechargeable
- Lithium-ion
- Filtres et cartouches longue durée de fonctionnement
Les blocs-batteries doivent être utilisés conformément aux modes d’emploi, avertissements et restrictions accompagnant chaque produit
Compliance
Homologation NIOSH.
Specifications
8 à 12 h | |
Noir | |
Pour alimenter les systèmes PAPR | |
TR-332 | |
2,4 lb |
Lithium-ion | |
Batterie | |
PAPR Versaflo série TR-300 | |
<3.5 h | |
1,077 kg |