Learn More
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+
La combinaison de protection 4540 est idéale pour les applications où des niveaux élevés de protection, de performances et de confort sont souhaités.
236.00€ - 265.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12652565
|
3M™
7100040087 |
M |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11903794
|
3M™
7100040416 |
L |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11993784
|
3M™
7100040415 |
S |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12662595
|
3M™
7100040086 |
XL |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12672595
|
3M™
7100036529 |
2XL |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11933794
|
3M™
7100041597 |
3X-Large |
265.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11943794
|
3M™
7100041420 |
XXXXL | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- La technologie supérieure à double matériau offre à la fois des performances de protection et du confort
- Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits chimiques liquides limitées (type CE 5/6)
- Matériau microporeux laminé très peu pelucheux, doux et léger
- Panneau arrière en SMMMS respirant pour une meilleure circulation de l’air et une réduction du stress thermique
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement refermable
- Conception de capuche à trois panneaux pour une compatibilité accrue avec l’EPI complémentaire
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
- Traitement antistatique
- Faible peluchage
Spécification
Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène | |
Oui | |
Élastique | |
3 parties | |
Antistatique |
Blanc | |
Élastique | |
Capuche | |
Surfilée, Lié | |
Combinaison blanche en PE / PP laminé, panneau dorsal bleu en PP SMMMS, fermeture éclair en nylon sur polyester tressé, élastique en caoutchouc néoprène, poignets et fil en polyester |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+