Learn More
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+
Code produit. 11993784
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
La combinaison de protection 4540 est idéale pour les applications où des niveaux élevés de protection, de performances et de confort sont souhaités.
  • La technologie supérieure à double matériau offre à la fois des performances de protection et du confort
  • Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits chimiques liquides limitées (type CE 5/6)
  • Matériau microporeux laminé à très faible peluchage, doux et léger
  • Panneau arrière en SMMMS respirant pour une meilleure circulation de l’air et une réduction du stress thermique
  • Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement refermable
  • Conception de capuche à trois panneaux pour une compatibilité accrue avec l’EPI complémentaire
  • Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
  • Traitement antistatique
  • Faible peluchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions S
Matériau Polyéthylène et polyester / laminé de polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Maille
Hood Type 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair à 2 sens avec fermeture sous patte étanche
Type de couture Surfilée, Lié
Type de protection Protection CE catégorie III, type 5/6
Revêtement Antistatique
Type de dossier Matière respirante SMMMS
Certifications/Conformité CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Description Combinaison blanche en PE / PP laminé, panneau dorsal bleu en PP SMMMS, fermeture éclair en nylon sur polyester tressé, élastique en caoutchouc néoprène, poignets et fil en polyester
Taille (impériale) de la poitrine 33 à 36 po
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Application de pesticides, travaux de désamiantage et d’élimination du plomb, protection contre la poussière de charbon présente dans les centrales, polissage des métaux, nettoyage léger des bâtiments, entretien de machines ou de véhicules, peinture au pistolet, industrie pharmaceutique, nettoyage industriel général, pose d’isolation, manipulation de poudres en général et transformation des aliments
Hauteur (impériale) de 5,33 à 5,5 ft
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm