Learn More
3M™ Combinaison de protection jetable blanche 4540+
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
XXXXL
Description
- La technologie supérieure à double matériau offre à la fois des performances de protection et du confort
- Excellente barrière contre les particules sèches et les éclaboussures de produits chimiques liquides limitées (type CE 5/6)
- Matériau microporeux laminé très peu pelucheux, doux et léger
- Panneau arrière en SMMMS respirant pour une meilleure circulation de l’air et une réduction du stress thermique
- Fermeture éclair à double sens avec rabat-tempête entièrement refermable
- Conception de capuche à trois panneaux pour une compatibilité accrue avec l’EPI complémentaire
- Manchettes tricotées et taille et chevilles élastiques pour un confort accru et une plus grande liberté de mouvement
- Traitement antistatique
- Faible peluchage
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Dimensions | XXXXL |
Matériau | Stratifié polyéthylène et polyester/polyéthylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Tricoté |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture à glissière à double sens avec rabat-tempête scellé |