Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
637.20€ - 1630.00€
Spécification
Code-barres | Non disponible |
---|---|
Certifications/Conformité | Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. |
Format | Étalon |
Description | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
Array | 16 x 24 |
Code produit | Marque | Type de puits | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10274021
|
Thermo Scientific™
264573 |
Carré | Non stériles | Certified Quality |
1630.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10427181
|
Thermo Scientific™
264575 |
Carré | Non stériles | Certified Quality |
1575.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10742563
|
Thermo Scientific™
264576 |
Carré | Non stériles | Certified Quality |
1495.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10383072
|
Thermo Scientific™
264579 |
Carré | Non stériles | Certified Quality |
1420.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10283483
|
Thermo Scientific™
4306 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Certified Quality | |||||
10572475
|
Thermo Scientific™
4309 |
Carrées | Stérile | Certified Quality |
1057.80€
80 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10090263
|
Thermo Scientific™
4308 |
Carré | Non stériles | Certified Quality |
825.60€
80 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10765584
|
Thermo Scientific™
4312 |
Carré-Arrondi | Non stériles | Certified Quality |
790.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10726554
|
Thermo Scientific™
4305 |
Square, Conical Bottom (V-well) | Sterile | Certified Quality | |||||
Description
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
- Les puits coniques optimisent la récupération des échantillons
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Résistance chimique au DMSO
Spécification
Non disponible | |
Étalon | |
16 x 24 | |
PP à faible liaison | |
Microplaque | |
En PP | |
Non traité | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Nunc™ | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
384 | |
Yes | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
Certified Quality |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.