Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 264575
936.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
- Puits coniques permettant une récupération optimale des échantillons
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
- Résistance chimique au DMSO
Spécification
Non disponible | |
Étalon | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
PP à faible liaison | |
Blanc | |
Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides | |
120 μl | |
100 μl | |
Non traité | |
Carré | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
20 | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic. | |
Certified Quality |
Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. | |
Sans couvercle | |
16 x 24 | |
120 boîtes | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
En PP | |
384 | |
Non stériles | |
120 μl | |
Yes | |
120 | |
120/boîte | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.