Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 384 puits en PP à fond conique
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Faible capacité de liaison empêchant les protéines ou l’ADN de se lier, permettant ainsi une récupération totale des échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 4305
Description
Minimisez les coûts lors du stockage de composés pour les applications de faible volume. Les plaques à 384 puits en polypropylène à fond conique Thermo Scientific™ sont dotées d'une capacité de liaison inférieure, empêchant les protéines ou l'ADN de se lier, ce qui permet une récupération complète des échantillons. Supporte des plages de températures de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
- Les puits coniques optimisent la récupération des échantillons
- Les puits carrés à bords arrondis permettent de réduire l’effet (ou action) capillaire
- Résistance chimique au DMSO
Spécification
No Barcode | |
384-well | |
16 x 24 | |
10 pk., 80 cs. | |
Nunc | |
384-well plate | |
Polypropylene | |
4 to 120 μL | |
Non-treated | |
Yes | |
80 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
Certified Quality |
Certified RNase and DNase Free. ANSI Compliant. | |
384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
White | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
384 | |
Sterile | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
10 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.