Learn More
Acide 3-trifluorométhoxyphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
38.80€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 179113-90-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BF3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.93 |
Numéro MDL | MFCD01320697 |
Clé InChI | UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl |
CID PubChem | 2734385 |
Nom IUPAC | Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1 |
Description
Identifiants chimiques
179113-90-7 | |
205.93 | |
UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N | |
2734385 | |
OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1 |
C7H6BF3O3 | |
MFCD01320697 | |
3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl | |
Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique |
Spécification
3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid | |
97.5 | |
79°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
MFCD01320697 | |
UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique | |
2734385 | |
98% |
179113-90-7 | |
100.0 | |
Beige à blanc | |
97.5% min. (HPLC) | |
C7H6BF3O3 | |
3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl | |
OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1 | |
205.93 | |
205.93 | |
Poudre et morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.