Learn More
Acide 3-trifluorométhoxyphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10170462
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 179113-90-7
Formule moléculaire C7H6BF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD01320697
Clé InChI UWDFWVLAHRQSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 3-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, m-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl boranediol, 3-trifluoromethyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 3-trifluoromethoxy phenyl
CID PubChem 2734385
Nom IUPAC Acide [3-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.