Learn More
Acide 3-trifluorométhoxyphénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 79°C |
Couleur | Beige à blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 205.93 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Trifluoromethoxyphenylboronic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.