Learn More
3-Méthylindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.80€ - 86.10€
Identifiants chimiques
CAS | 83-34-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.178 |
Numéro MDL | MFCD00005627 |
Clé InChI | ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole |
CID PubChem | 6736 |
ChEBI | CHEBI:9171 |
Nom IUPAC | 3-méthyl-1H-indole |
SMILES | CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03890.06 |
5 g |
28.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03890.14 |
25 g |
86.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-méthylindole est souvent utilisé comme composant des fragrances commerciales et des parfums. Il aide l’analogue fluorescent de la guanosine qui, sous forme protégée par diméthoxytrityl et phosphoramidite, peut être insérée sur un site spécifique dans les oligonucléotides par une liaison 3?5?phosphodiester à l’aide d’un synthétiseur d’ADN automatisé
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, les alcools, le benzène, l’acétone, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri de la lumière et des oxydants. Incompatible avec la lumière, les acides forts, les hydrures acides, les chlorures d’acide.
Identifiants chimiques
83-34-1 | |
131.178 | |
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | |
6736 | |
3-méthyl-1H-indole |
C9H9N | |
MFCD00005627 | |
3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole | |
CHEBI:9171 | |
CC1=CNC2=CC=CC=C12 |
Spécification
3-Methylindole | |
94°C to 97°C | |
132°C (269°F) | |
C9H9N | |
111296 | |
14,8560 | |
Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform. | |
CC1=CNC2=CC=CC=C12 | |
131.178 | |
CHEBI:9171 | |
99% |
83-34-1 | |
265°C to 268°C | |
Stench | |
MFCD00005627 | |
Light sensitive | |
3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole | |
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N | |
3-méthyl-1H-indole | |
6736 | |
131.18 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 201-471-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NM0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only