Learn More
3-Méthylindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326706
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylindole est souvent utilisé comme composant des fragrances commerciales et des parfums. Il aide l’analogue fluorescent de la guanosine qui, sous forme protégée par diméthoxytrityl et phosphoramidite, peut être insérée sur un site spécifique dans les oligonucléotides par une liaison 3?5?phosphodiester à l’aide d’un synthétiseur d’ADN automatisé
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, les alcools, le benzène, l’acétone, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri de la lumière et des oxydants. Incompatible avec la lumière, les acides forts, les hydrures acides, les chlorures d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-34-1
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00005627
Clé InChI ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylindole, skatole, scatole, skatol, 1h-indole, 3-methyl, beta-methylindole, indole, 3-methyl, 3-mi, 3-methyl-4,5-benzopyrrole, 3-methyl indole
CID PubChem 6736
ChEBI CHEBI:9171
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-indole
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylindole
Point de fusion 94°C to 97°C
Point d’ébullition 265°C to 268°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Odeur Stench
Quantité 25 g
Beilstein 111296
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8560
Informations sur la solubilité Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform.
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%