Learn More
3-Méthylindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
3-Methylindole is often used as a component of commercial fragrances and perfumes.It helps fluorescent guanosine analogue, which in a dimethoxytrityl, phosphoramidite protected form, can be site-specifically inserted into oligonucleotides through a 3?5?phosphodiester linkage using an automated DNA synthesizer
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthylindole est souvent utilisé comme composant des fragrances commerciales et des parfums. Il aide l’analogue fluorescent de la guanosine qui, sous forme protégée par diméthoxytrityl et phosphoramidite, peut être insérée sur un site spécifique dans les oligonucléotides par une liaison 3?5?phosphodiester à l’aide d’un synthétiseur d’ADN automatisé
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, les alcools, le benzène, l’acétone, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri de la lumière et des oxydants. Incompatible avec la lumière, les acides forts, les hydrures acides, les chlorures d’acide.
Le 3-méthylindole est souvent utilisé comme composant des fragrances commerciales et des parfums. Il aide l’analogue fluorescent de la guanosine qui, sous forme protégée par diméthoxytrityl et phosphoramidite, peut être insérée sur un site spécifique dans les oligonucléotides par une liaison 3?5?phosphodiester à l’aide d’un synthétiseur d’ADN automatisé
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, les alcools, le benzène, l’acétone, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri de la lumière et des oxydants. Incompatible avec la lumière, les acides forts, les hydrures acides, les chlorures d’acide.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Methylindole |
Point de fusion | 94°C to 97°C |
Point d’ébullition | 265°C to 268°C |
Point d’éclair | 132°C (269°F) |
Odeur | Stench |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 111296 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,8560 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,Ether,Alcohols,Benzene,Acetone,Chloroform. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Methylindole
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Methylindole