missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutyryle, 98 %

94.63€ - 426.00€

Identifiants chimiques

CAS 65118-10-7
Formule moléculaire C11H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.673
Numéro MDL MFCD02262198
Clé InChI WOKLTCPOXPCYSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iso-propylphenoxyacetyl chloride, 3-methyl-2-phenoxybutyryl chloride, acmc-1bag3, butanoyl chloride,3-methyl-2-phenoxy, 3-methyl-2-phenoxybutanoic acid chloride
CID PubChem 11298820
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutanoyl
SMILES CC(C)C(C(=O)Cl)OC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11375429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50417.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11385429
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50417.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description

Description

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
Spécification

Identifiants chimiques

65118-10-7
212.673
WOKLTCPOXPCYSM-UHFFFAOYSA-N
11298820
CC(C)C(C(=O)Cl)OC1=CC=CC=C1
C11H13ClO2
MFCD02262198
iso-propylphenoxyacetyl chloride, 3-methyl-2-phenoxybutyryl chloride, acmc-1bag3, butanoyl chloride,3-methyl-2-phenoxy, 3-methyl-2-phenoxybutanoic acid chloride
Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutanoyl

Spécification

3-Methyl-2-phenoxybutyryl chloride
C11H13ClO2
UN3265
iso-propylphenoxyacetyl chloride, 3-methyl-2-phenoxybutyryl chloride, acmc-1bag3, butanoyl chloride,3-methyl-2-phenoxy, 3-methyl-2-phenoxybutanoic acid chloride
CC(C)C(C(=O)Cl)OC1=CC=CC=C1
212.673
212.68
65118-10-7
MFCD02262198
Moisture sensitive
WOKLTCPOXPCYSM-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutanoyl
11298820
98%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.

P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c

H314-H335

missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Température ambiante

FDS
Documents

Documents

Product Certifications