Learn More
Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutyryle, 98 %
Code produit. 11375429
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Sensible à l’humidité. Protéger de l’humidité et de l’eau. Entreposer sous gaz inerte sec, à l’abri de l’humidité et des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65118-10-7
Formule moléculaire C11H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.673
Numéro MDL MFCD02262198
Clé InChI WOKLTCPOXPCYSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iso-propylphenoxyacetyl chloride, 3-methyl-2-phenoxybutyryl chloride, acmc-1bag3, butanoyl chloride,3-methyl-2-phenoxy, 3-methyl-2-phenoxybutanoic acid chloride
CID PubChem 11298820
Nom IUPAC Chlorure de 3-méthyl-2-phénoxybutanoyl
SMILES CC(C)C(C(=O)Cl)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-phenoxybutyryl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 212.68
Pourcentage de pureté 98%