Learn More
3’-Méthoxybiphényl-4-carboxaldéhyde,96 %, Thermo Scientific™
35.80€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 209863-09-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 212.248 |
Numéro MDL | MFCD03424619 |
Clé InChI | LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 |
CID PubChem | 2759546 |
Nom IUPAC | 4-(3-méthoxyphényl)benzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
209863-09-2 | |
212.248 | |
LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N | |
2759546 | |
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
C14H12O2 | |
MFCD03424619 | |
4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 | |
4-(3-méthoxyphényl)benzaldéhyde |
Spécification
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde | |
>110°C (230°F) | |
MFCD03424619 | |
4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 | |
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O | |
212.248 | |
212.25 |
209863-09-2 | |
C14H12O2 | |
Air Sensitive | |
LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-méthoxyphényl)benzaldéhyde | |
2759546 | |
96% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote