Learn More
3’-Méthoxybiphényl-4-carboxaldéhyde,96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 212.25 |
Pourcentage de pureté | 96% |