Learn More
3’-Méthoxybiphényl-4-carboxaldéhyde,96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15427257
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209863-09-2
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD03424619
Clé InChI LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053
CID PubChem 2759546
Nom IUPAC 4-(3-méthoxyphényl)benzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 96%