Learn More
3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.10€ - 771.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5323-87-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00001580 |
Clé InChI | JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone |
CID PubChem | 79216 |
Nom IUPAC | 3-éthoxycyclohex-2-en-1-one |
SMILES | CCOC1=CC(=O)CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14224.09 |
10 g |
47.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14224.18 |
50 g |
186.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14224.30 |
250 g |
771.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one est un intermédiaire utile pour la préparation de 3-alkyl- ou d’aryl-2-cyclohexène-1-ones, par addition de réactifs organométalliques et hydrolyse subséquente. Il contribue à la formation d’énolates cinétiques (LDA) et l’alkylation se produit en position 6, la procédure d’alkylation cinétique de Stork-Danheiser, qui a trouvé une utilisation importante dans la synthèse alicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
5323-87-5 | |
140.18 | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
79216 | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 |
C8H12O2 | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
3-éthoxycyclohex-2-en-1-one |
Spécification
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one | |
1.04 | |
107°C (224°F) | |
1.506 | |
2042049 | |
Slightly soluble in water. | |
CCOC1=CC(=O)CCC1 | |
140.18 | |
140.18 |
5323-87-5 | |
76°C to 78°C (1 mmHg) | |
C8H12O2 | |
MFCD00001580 | |
3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone | |
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-éthoxycyclohex-2-en-1-one | |
79216 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 226-190-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only