Learn More
3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one est un intermédiaire utile pour la préparation de 3-alkyl- ou d’aryl-2-cyclohexène-1-ones, par addition de réactifs organométalliques et hydrolyse subséquente. Il contribue à la formation d’énolates cinétiques (LDA) et l’alkylation se produit en position 6, la procédure d’alkylation cinétique de Stork-Danheiser, qui a trouvé une utilisation importante dans la synthèse alicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Le 3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one est un intermédiaire utile pour la préparation de 3-alkyl- ou d’aryl-2-cyclohexène-1-ones, par addition de réactifs organométalliques et hydrolyse subséquente. Il contribue à la formation d’énolates cinétiques (LDA) et l’alkylation se produit en position 6, la procédure d’alkylation cinétique de Stork-Danheiser, qui a trouvé une utilisation importante dans la synthèse alicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one |
Densité | 1.04 |
Point d’ébullition | 76°C to 78°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | 107°C (224°F) |
Indice de réfraction | 1.506 |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 2042049 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 140.18 |
Pourcentage de pureté | 99% |