Learn More
3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482327
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one is a useful intermediate for the preparation of 3-alkyl- or aryl-2-cyclohexen-1-ones, by addition of organometallic reagents and subsequent hydrolysis. It helps in kinetic enolate formation (LDA) and alkylation occurs at the 6-position, the Stork-Danheiser kinetic alkylation procedure, which has found extensive use in alicyclic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-éthoxy-2-cyclohexène-1-one est un intermédiaire utile pour la préparation de 3-alkyl- ou d’aryl-2-cyclohexène-1-ones, par addition de réactifs organométalliques et hydrolyse subséquente. Il contribue à la formation d’énolates cinétiques (LDA) et l’alkylation se produit en position 6, la procédure d’alkylation cinétique de Stork-Danheiser, qui a trouvé une utilisation importante dans la synthèse alicyclique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5323-87-5
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00001580
Clé InChI JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethoxy-2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-enone, 2-cyclohexen-1-one, 3-ethoxy, 3-ethoxy-2-cyclohexenone, 3-ethoxy-2-cyclohexene-1-one, 3-ethoxycyclohex-2-ene-1-one, 1-ethoxycyclohexene-3-one, acmc-209l4y, 3-ethoxy-2-cyclohexen-one, 3-ethoxy-cyclohex-2-enone
CID PubChem 79216
Nom IUPAC 3-éthoxycyclohex-2-en-1-one
SMILES CCOC1=CC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Densité 1.04
Point d’ébullition 76°C to 78°C (1 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.506
Quantité 10 g
Beilstein 2042049
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 99%