Learn More
(3-Chloropropyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
57.10€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2344-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.72 |
Numéro MDL | MFCD00045299 |
Clé InChI | QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane |
CID PubChem | 75362 |
Nom IUPAC | (3-chloropropyl)trimethylsilane |
SMILES | C[Si](C)(C)CCCCl |
Description
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(3-chloropropyl)triméthylsilane utilisé dans la préparation de : 8-(3-triméthylsilylpropoxy)quinolone dans des conditions catalytiques de transfert de phase, 5-triméthylsilyl pentanol, N-(tri-méthylsilylalkyl)diamines.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
2344-83-4 | |
150.72 | |
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N | |
75362 | |
C[Si](C)(C)CCCCl |
C6H15ClSi | |
MFCD00045299 | |
3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane | |
(3-chloropropyl)trimethylsilane |
Spécification
150°C to 152°C | |
2344-83-4 | |
MFCD00045299 | |
1732625 | |
3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane | |
QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N | |
(3-chloropropyl)trimethylsilane | |
75362 | |
98% | |
0.879 |
(3-Chloropropyl)trimethylsilane | |
C6H15ClSi | |
UN1993 | |
49°C (120°F) | |
Not miscible in water. | |
C[Si](C)(C)CCCCl | |
150.72 | |
150.73 | |
1.432 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-059-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only