Learn More
(3-Chloropropyl)triméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381587
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
(3-Chloropropyl)trimethylsilane used in the preparation of: 8-(3-trimethylsilylpropoxy)quinolone under phase transfer catalytic conditions, 5-trimethylsilyl pentanol, N-(tri-methylsilylalkyl)diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-chloropropyl)triméthylsilane utilisé dans la préparation de : 8-(3-triméthylsilylpropoxy)quinolone dans des conditions catalytiques de transfert de phase, 5-triméthylsilyl pentanol, N-(tri-méthylsilylalkyl)diamines.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2344-83-4
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00045299
Clé InChI QXDDDCNYAAJLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethylsilane, silane, 3-chloropropyl trimethyl, 3-chloropropyl trimethyl silane, acmc-20apo8, chloropropyltrimethylsilane, chloropropyl trimethyl silane, 3 3-chloropropyl trimethylsilane, gamma-chloropropyl trimethylsilane
CID PubChem 75362
Nom IUPAC (3-chloropropyl)trimethylsilane
SMILES C[Si](C)(C)CCCCl
Spécification
Point d’ébullition 150°C to 152°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethylsilane
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1732625
Point d’éclair 49°C (120°F)
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 150.73
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.432
Densité 0.879