Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 90+%
82.50€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS 170727-02-3
Formule moléculaire C4H2BrClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 261.532
Numéro MDL MFCD08059484
Clé InChI OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
CID PubChem 13675598
Nom IUPAC 3-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15455967
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H33170.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15445967
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H33170.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
170727-02-3
261.532
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
13675598
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
C4H2BrClO2S2
MFCD08059484
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
3-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Spécification
3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
39°C to 41°C
MFCD08059484
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
261.532
261.55
170727-02-3
C4H2BrClO2S2
UN3261
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
3-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
13675598
≥90%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.