Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 90+%
Code produit. 15455967
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 170727-02-3
Formule moléculaire C4H2BrClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 261.532
Numéro MDL MFCD08059484
Clé InChI OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
CID PubChem 13675598
Nom IUPAC 3-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 39°C to 41°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté ≥90%