Learn More
Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 166.00€
Identifiants chimiques
CAS 73219-89-3
Formule moléculaire C9H9BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 261.071
Numéro MDL MFCD00052933
Clé InChI CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774744
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10167722
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB07593DA
1 g
19.60€
1g
10568263
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB07593EA
10 g
149.00€
10g
10726705
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB07593EB
25 g
166.00€
25g
Identifiants chimiques
73219-89-3
261.071
CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque
C9H9BrO4
MFCD00052933
2774744
COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Spécification
3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
96.5
97+%
C9H9BrO4
maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
261.071
261.07
73219-89-3
100.0
Flacon en verre ambré
MFCD00052933
CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque
2774744
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.