Learn More
Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10167722
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 73219-89-3
Formule moléculaire C9H9BrO4
Poids moléculaire (g/mol) 261.071
Numéro MDL MFCD00052933
Clé InChI CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774744
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Poids de la formule 261.07
Pourcentage de pureté 97%