Learn More
Acide 3-bromo-2,6-diméthoxybenzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Quantité | 25 g |
Synonyme | maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy |
Poids de la formule | 261.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |