Learn More
3,6-dichloropyridazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.10€ - 367.00€
Identifiants chimiques
CAS | 141-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.974 |
Numéro MDL | MFCD00006466 |
Clé InChI | GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine |
CID PubChem | 67331 |
Nom IUPAC | 3,6-dichloropyridazine |
SMILES | C1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14795.14 |
25 g |
38.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14795.22 |
100 g |
94.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14795.36 |
500 g |
367.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3,6-Dichloropyridazine is used as an intermediate in synthetic chemistry, especially in active pharmaceutical ingredients. It is used in the preparation of alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 3,6-dichloropyridazine est utilisée comme intermédiaire en chimie synthétique, en particulier dans les principes pharmaceutiques actifs. Il est utilisé dans la préparation d’alpha-(halohetaroyl)-2-azahetarylacétonitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
141-30-0 | |
148.974 | |
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N | |
67331 | |
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl |
C4H2Cl2N2 | |
MFCD00006466 | |
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine | |
3,6-dichloropyridazine |
Spécification
3,6-Dichloropyridazine | |
66°C to 70°C | |
MFCD00006466 | |
111151 | |
Soluble in chloroform. Insoluble in water. | |
C1=CC(=NN=C1Cl)Cl | |
148.974 | |
148.98 |
141-30-0 | |
C4H2Cl2N2 | |
UN2811 | |
pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine | |
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dichloropyridazine | |
67331 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-478-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UR5886250
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only