Learn More
3,6-dichloropyridazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
3,6-Dichloropyridazine is used as an intermediate in synthetic chemistry, especially in active pharmaceutical ingredients. It is used in the preparation of alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,6-dichloropyridazine est utilisée comme intermédiaire en chimie synthétique, en particulier dans les principes pharmaceutiques actifs. Il est utilisé dans la préparation d’alpha-(halohetaroyl)-2-azahetarylacétonitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La 3,6-dichloropyridazine est utilisée comme intermédiaire en chimie synthétique, en particulier dans les principes pharmaceutiques actifs. Il est utilisé dans la préparation d’alpha-(halohetaroyl)-2-azahetarylacétonitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,6-Dichloropyridazine |
Point de fusion | 66°C to 70°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 111151 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 148.98 |
Pourcentage de pureté | 98% |