Learn More
3,6-dichloropyridazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402537
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3,6-Dichloropyridazine is used as an intermediate in synthetic chemistry, especially in active pharmaceutical ingredients. It is used in the preparation of alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,6-dichloropyridazine est utilisée comme intermédiaire en chimie synthétique, en particulier dans les principes pharmaceutiques actifs. Il est utilisé dans la préparation d’alpha-(halohetaroyl)-2-azahetarylacétonitriles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-30-0
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00006466
Clé InChI GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
CID PubChem 67331
Nom IUPAC 3,6-dichloropyridazine
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dichloropyridazine
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 111151
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 98%