Learn More
chlorhydrate de 3-(4-morpholinyl)propiophénone, 98+ %
19.19€ - 187.00€
Chemical Identifiers
CAS | 1020-16-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H18ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.742 |
Numéro MDL | MFCD00035332 |
Clé InChI | BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl |
CID PubChem | 3083670 |
Nom IUPAC | 3-morpholine-4-yl-1-phénylpropan-1-one ;chlorhydrate |
SMILES | C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
1020-16-2 | |
255.742 | |
BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N | |
3083670 | |
C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl |
C13H18ClNO2 | |
MFCD00035332 | |
3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl | |
3-morpholine-4-yl-1-phénylpropan-1-one ;chlorhydrate |
Specifications
3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride | |
180°C to 182°C | |
MFCD00035332 | |
Hygroscopic | |
BEUAFINDWSQCGS-UHFFFAOYSA-N | |
3-morpholine-4-yl-1-phénylpropan-1-one ;chlorhydrate | |
3083670 | |
≥98% |
1020-16-2 | |
C13H18ClNO2 | |
3723608 | |
3-morpholinopropiophenone hydrochloride, 3-4-morpholino propiophenone hydrochloride, 3-4-morpholinyl propiophenone hydrochloride, 3-morpholino-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, labotest-bb lt00454997, 3-4-morpholinyl-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, 3-morpholin-4-yl-1-phenylpropan-1-one hydrochloride, 3-morpholinopropiophenone hcl | |
C1COCCN1CCC(=O)C2=CC=CC=C2.Cl | |
255.742 | |
255.76 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-815-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante