Learn More
chlorhydrate de 3-(4-morpholinyl)propiophénone, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 3-(4-Morpholinyl)propiophenone hydrochloride |
Point de fusion | 180°C to 182°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 3723608 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Poids de la formule | 255.76 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |